Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł 225,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-667-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
225,75 zł
Cena katalogowa301,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
125-128 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
ON(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,16H,11-12H2
InChI key
GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dibenzylhydroxylamine, upon oxidation, yields N-benzyl-α-phenylnitrone, which can undergo cycloaddition reaction with suitable dipolarophiles. It can be used to synthesize N,N,O-trisubstituted hydroxylamines and arylamines.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description puriss., ≥99.0% (AT) | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥99.0% (AT) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form - | form solid | form solid |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp - | mp ~105 °C, 108-110 °C (lit.) | mp 57-59 °C (lit.) |
| functional group phenyl, amine | functional group phenyl, amine | functional group amine, phenyl | functional group amine, chloro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?