Kluczowe dokumenty
261769
8-Methylquinoline
97%
Synonim(y):
o-Toluquinoline
Wybierz wielkość
252,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
252,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.614 (lit.)
bp
143 °C/34 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11-10(8)9/h2-7H,1H3
Klucz InChI
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?