Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.256 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 110-112 °C/7 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.584 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group fluoro | functional group - | functional group iodo, fluoro | functional group fluoro, iodo |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?