Przejdź do
634077
Naphthalene-2-sulfonamide
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
129,75 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
129,75 zł
Cena katalogowa173,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
215-219 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI key
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
678422295825639885
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
215-219 °C (lit.)
mp
128-132 °C
mp
238-240 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)