Merck
544221
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
97%
Wybierz wielkość
1 G
85,00 zł
85,00 zł
Cena katalogowa170,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
85,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CN)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
85,00 zł
Cena katalogowa170,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
76-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3FN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
Klucz InChI
YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-5-nitrobenzonitryl można otrzymać z 2-fluorobenzonitrylu poprzez nitrowanie.[1]
Zastosowanie
2-Fluoro-5-nitrobenzonitryl może być stosowany do wytwarzania:
  • 2-fluoro-5-aminobenzonitrylu[1]
  • 3-amino-5-nitro-benzo[b]tiofeno-2-karboksylanu etylu[2]
  • 1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-ylamine[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, antiproliferative activity, and in silico insights of new 3-benzoylamino-benzo [b] thiophene derivatives.
Martorana A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 90, 537-546 (2015)
Mimi L Quan et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1729-1744 (2005-03-18)
Modification of a series of pyrazole factor Xa inhibitors to incorporate an aminobenzisoxazole as the P(1) ligand resulted in compounds with improved selectivity for factor Xa relative to trypsin and plasma kallikrein. Further optimization of the P(4) moiety led to
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Liu HJ, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)