Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 127,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
130-134 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 95% | description 95% |
| assay 97% | assay 97% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 130-134 °C | mp 191-196 °C | mp 87-92 °C | mp 181-185 °C |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group aldehyde, bromo | functional group aldehyde |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?