Przejdź do zawartości
193232
1,4-Benzodioxan-6-amine
≥98%
Synonim(y):
6-Amino-1,4-benzodioxan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-718-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.599 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
1.231 g/mL (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI key
BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Benzodioxan-6-amine was used in the synthesis of N-(2-hydroxy-ethyl)-2,3-didehydroazapodophyllotoxins having anti-tumor activity and dioxanoacridinones.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)