Kluczowe dokumenty
199222
Chromone
99%
Synonim(y):
1-Benzopyran-4-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
55-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1C=COc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Klucz InChI
OTAFHZMPRISVEM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)