Przejdź do zawartości
538698
3′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)