Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 480,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł 1252,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CH2NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
concentration
70 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.361
transition temp
flash point 62 °C
density
1.294 g/mL at 25 °C
functional group
amine, fluoro, hydrazine
SMILES string
NNCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H5F3N2/c3-2(4,5)1-7-6/h7H,1,6H2
InChI key
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,2-trifluoroethylhydrazine was added to myoglobin to study its interaction with heme protein. It was also used to determine aldehydes and acetone simultaneously in water.
Building block for fluorinated pyridazines and fluoroalkyl hydrazones of β-phosphonates.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?