Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł 381,75 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
vapor pressure
8.09 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n
bp
36-38 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
density
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99% | description 97% | description for synthesis |
| assay 99% | assay ≥99% | assay 97% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
| bp 36-38 °C (lit.) | bp 36-38 °C (lit.) | bp 63-65 °C (lit.) | bp 36.5 °C/1013 hPa |
| mp −140 °C (lit.) | mp −140 °C (lit.) | mp - | mp -140 °C |
| density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.72 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylethylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?