Merck
542911
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
Wybierz wielkość
1 G
650,00 zł
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D +10°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)