Merck
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylboronic acid
Synonim(y):
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D >1.5090 (lit.)
tw
199 °C (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Klucz InChI
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup