Przejdź do
377775
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
98%
Synonim(y):
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037650
Assay:
98%
Form:
liquid
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
InChI key
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne is reported as a propargylating agent. Selective reaction of 3-bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne with α-keto ester using indium metal has been studied.
Application
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne may be used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It may be used as reagent for the alkylation of dianion of β-keto esters at γ-carbon. It may be employed in the preparation of terminal conjugated enynes and allenic alcohols.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)