Merck
541761
Sigma-Aldrich
Copper bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Copper(II) (6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate), Cu(FOD)2
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt 541761, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: copper
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C10H11F7O2.Cu/c2*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h2*4,19H,1-3H3;/q;;+2/p-2/b2*6-4-;
Klucz InChI
OXBBKSQDOOZZFZ-IHJILFKMSA-L
Opis ogólny
Atomic number of base material: 29 Copper
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.