Merck
540315
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
tw
95 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(CN)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
UWMCHDDHXMFKMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dimethoxybenzylamine reacts with ethyl bromoacetate to yield N-(2,5-dimethoxy)benzylglycine ethyl ester.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p-Allyl palladium approach toward the diazabicyclo [3.2. 1] octane core of the naphthyridinomycin alkaloids.
Woo GHC, et al.
Tetrahedron, 62(45), 10507-10517 (2006)