Merck
540110
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl tosylate
98%
Synonim(y):
(R)-(−)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (R)-(−)-Glycidyl tosylate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate salt
Wybierz wielkość
5 G
100,00 zł
25 G
146,00 zł
100,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
100,00 zł
25 G
146,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.26
Beilstein:
3592142
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
100,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
46-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
tosylate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Zastosowanie
(2R)-(-)-Tosylan glicydylu może być użyty do przygotowania:
  • 3-O-p-toluenosulfonianu1-O-heksadecylo-sn-glicerolu w reakcji z 1-heksadekanolem w obecności eteru trifluorku boru.[1]
  • 4-Oksiranylometoksy-(1H)-indol w reakcji z 4-hydroksyindolem w obecności wodorku sodu.[2]
  • [18F]Epifluorohydin, półprodukt do przygotowania[18F]fluoromizonidazolu.[3]
Może być również stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie 1,2-diacylo-sn-3-glicerofosfocholin.[4]
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Radiosynthesis of fluorine-18.
Grierson JR, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 30, 343-350 (1989)
Isosteric phosphonate analogs of ET-16-OMe. Synthesis and biological evaluation of the enantiomers of 2'-(Trimethylammonio) ethyl 4-(hexadecyloxy)-3-methoxybutanephosphonate and 2'-(trimethylammonio) ethyl 4-(hexadecylthio)-3-methoxybutanephosphonate.
Bittman R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(3), 425-430 (1994)
Facile diacylation of glycidyl tosylate. Chiral synthesis of symmetric-chain glycerophospholipids.
Ali S and Bittman R
The Journal of Organic Chemistry, 53(23), 5547-5549 (1988)
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)
Novel aryloxy-8-azabicyclo [3.2. 1] oct-3-enes with 5-HT transporter and 5-HT 1A affinity.
Gilbert AM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(21), 5281-5284 (2004)