Merck
534781
Sigma-Aldrich
Amano Lipase A from Aspergillus niger
≥120,000 U/g
Wybierz wielkość
10 G
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
188,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.22
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥120,000 U/g, pH 6.5, 45 °C (Optimum pH and temperature)
≥120,000 U/g
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Enzyme used for:
  • Chemoselective O-deacetylation reactions
  • Hydrophilic ionic liquid-supported epoxidation reactions
  • Regioselective hydrolysis reactions
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nan Luo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
This study investigated the effect of gel structure on the digestion of heat-set whey protein emulsion gels containing capsaicinoids (CAP), including the bioaccessibility of CAP. Upon heat treatment at 90 °C, whey protein emulsion gels containing CAP (10 wt% whey
Jon Alberdi-Cedeño et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-25)
The changes provoked by in vitro digestion in the lipids of olive oil enriched or not with different phenolic compounds were studied by proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) and solid phase microextraction followed by gas chromatography/mass spectrometry (SPME-GC/MS). These
Jon Alberdi-Cedeño et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-22)
The aim of this study is the analysis of the in vitro digestion of corn oil, and of the effect of its enrichment with three levels of gamma- and alpha-tocopherol, by using, for the first time, 1H nuclear magnetic resonance