Merck
708011
Sigma-Aldrich
Amano Lipase PS
(immobilized on diatomite)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Amano Lipase PS can be used as a catalyst in the enzymatic esterification reactions. It is also used in the resolution of racemic mixtures such as (R)- and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols by enantioselective acetylation reactions.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miniemulsion as efficient system for enzymatic synthesis of acid alkyl esters
De Barros D PC, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 106(4), 507-515 (2010)
Lipase catalysed resolution of (R)-and (S)-1-trimethylsilyl-1-alkyn-3-ols: useful intermediates for the synthesis of optically active ?-lactones
Allevi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(1), 93-99 (1997)