534803
Amano Lipase M from Mucor javanicus
≥10,000 U/g, pH 7.0, 40 °C (Optimum pH and temperature)
About This Item
Polecane produkty
aktywność właściwa
≥10,000 U/g, pH 7.0, 40 °C (Optimum pH and temperature)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Zastosowanie
- as a component in calcium alginate beads or immobilization to study its efficiency and stability in the biocatalytic synthesis of butyl butyrate in aqueous media
- as a component in calcium alginate beads for transmission electron microscope (TEM) imaging
- in immobilization to study its efficiency in ester synthesis and to evaluate its catalytic behavior
- in catalyzing Michael addition reactions of pyrimidine derivatives to disaccharide acrylates
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1