Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 826,00 zł 619,50 zł |
Informacje o tej pozycji
619,50 zł
Cena katalogowa826,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21-/m0/s1
InChI key
UPXRTVAIJMUAQR-BTYIYWSLSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥98.0% |
| functional group Boc, Fmoc | functional group Fmoc, Boc | functional group amine | functional group - |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥98.0%, 98.0-102.0% (NT), ≥98.0% (HPLC) |
| optical activity [α]20/D -68°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D −34°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol |
| mp 150-154 °C (lit.) | mp 199 °C (lit.) | mp 140-144 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?