Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
Informacje o tej pozycji
652,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CC(C)CCCBr
InChI
1S/C6H13Br/c1-6(2)4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
XZKFBZOAIGFZSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description contains copper as stabilizer, 99% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.638 (lit.) | refractive index n20/D >1.5800 (lit.) |
| density 1.134 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.408 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.646 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.389 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 146 °C (lit.) | bp 64-65 °C (lit.) | bp 237-238 °C/760 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group bromo, alkyl halide | functional group alkyl halide, bromo | functional group bromo | functional group amine, bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?