Merck
532215
Sigma-Aldrich
N-Methyl-3-chloroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5840 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
gęstość
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
CNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-metylo-3-chloroanilina, znana również jako 3-chloro-N-metyloanilina, jest aminą drugorzędową. Może ona ulegać borylacji C3w obecności katalizatora irydowego.[1]
Zastosowanie
N-metylo-3-chloroanilina może być stosowana jako materiał wyjściowy do przygotowania:2
  • N
  • -(2-bromoetylo)-N-metylo-3-chloroaniliny
  • 2-[2-(N-metylo-3-chloroanilino)etylo]-1,3-izoindolinedionu
  • DichlorowodorekN1-(3-chlorofenylo)-N1-metylo-1,2-etanodiaminy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Traceless Directing Group for C-H Borylation.
Preshlock SM
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 125(49), 13153-13157 (2013)
Effect of modifications of the alkylpiperazine moiety of trazodone on 5HT2A and alpha1 receptor binding affinity.
Giannangeli, M
Medicinal Chemistry, 42 (3), 336-345 (1999)
M Giannangeli et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 336-345 (1999-02-13)
A series of triazolopyridine derivatives (compounds 2a-l) were synthesized in order to explore the effect of modifications of the alkylpiperazine moiety of trazodone (fragment A) on binding affinity for 5HT2A and alpha1 receptors. All of the synthesized compounds show a