Przejdź do
236233
N-Methylaniline
≥99%
Synonim(y):
Monomethylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
1537,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-870-9
Beilstein/REAXYS Number:
741982
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 30 g/L, alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical oxidation of N-methylaniline with dichromate (oxidant) has been studied by Raman spectroscopy.
Application
N-Methylaniline (NMA) was used in the preparation of self-assembled poly(N-methylaniline)-lignosulfonate (PNMA-LS) composite spheres with reactive silver-ion adsorbability. NMA was also used in electrodeposition of poly(N-methylaniline) (PNMA) coatings on a steel disc electrode using potentiodynamic, potentiostatic and galvanostatic techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M293044963665760
description
≥99%
description
98%
description
analytical standard
description
purum, ≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥98.5%
assay
≥98.0% (GC)
solubility
water: slightly soluble 30 g/L, diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
196 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
n20/D 1.571
refractive index
n20/D 1.571
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,spleen,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-61-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?