Merck
530921
Sigma-Aldrich
4-Ethynylpyridine hydrochloride
97%, solid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
150 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.C#Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H5N.ClH/c1-2-7-3-5-8-6-4-7;/h1,3-6H;1H
Klucz InChI
KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Ethynylpyridine hydrochloride acts as a ligand for the synthesis of various metallic complexes.
Zastosowanie
4-Ethynylpyridine hydrochloride may be used in the preparation of the following 2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine (MPEP) analogs:
  • 1,4-bis(pyridin-4-ylethynyl)benzene
  • 4-((5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)ethynyl)pyridyl
  • 4-((3-iodophenyl)ethynyl)pyridine
  • 4-((4-iodophenyl)ethynyl)pyridine
  • 1,4-di(pyridine-4-yl)buta-1,3-diyne
It may also be used in the preparation of:
  • (rac)-2,8-bis(4-pyridylethynyl)-4,10-dimethyl-5,11-methano-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]diazocine, a Tröger′s base derived bis(pyridyl) ligand
  • (2RS,6RS)-2-(4-methoxyphenyl)-6-(2-(4-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethyl)dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, a substituted tetrahydropyrone
  • BINOL (1,1′-bi-2-naphthol)-based bis(4-pyridyl) ligands
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bis?alkynyl Diruthenium Compounds with Built?in Electronic Asymmetry: Toward an Organometallic Aviram?Ratner Diode.
Ying JW, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 13(24), 6874-6882 (2007)
Diversity-Oriented Synthesis of a Library of Substituted Tetrahydropyrones Using Oxidative Carbon-Hydrogen Bond Activation and Click Chemistry.
Zaware N, et al.
Molecules (Basel), 16(5), 3648-3662 (2011)
Self?Sorting Effects in the Self?Assembly of Metallosupramolecular Rhombi from Chiral BINOL?Derived Bis (pyridine) Ligands.
Gutz C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2104(1), 206-216 (2014)
Structure?Activity Relationships for Negative Allosteric mGluR5 Modulators.
Kaae BH, et al.
ChemMedChem, 7(3), 440-451 (2012)
Structural and Nonlinear Optical Properties of Aligned Heterotrinuclear [RuII?(Spacer)?MII?(Spacer)?RuII] Complexes (M= Pd, Pt; spacer= 4?ethynylpyridine).
Ge Q, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4(6), 998-1005 (2009)