Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
270 °C (dec.) (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cl[H].Brc1ccncc1
InChI
1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
InChI key
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 270 °C (dec.) (lit.) | mp 220-230 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (subl.) (lit.) | mp - |
| form crystals | form powder | form solid | form liquid |
| functional group bromo | functional group bromo, hydrazine | functional group - | functional group bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?