52961
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptyl iodide
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-7-iodoheptane, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptyl iodide, 3-(Perfluorobutyl)propyl iodide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.381
gęstość
1.828 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
InChI
1S/C7H6F9I/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-3H2
Klucz InChI
BPQUIZZKLVTZOY-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter