Merck
532797
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
97%
Synonim(y):
3-(Perfluorobutyl)propanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
density
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
InChI key
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.67 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)