Merck
528765
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt hydrate
85%
Synonim(y):
H Acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.29 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
85%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
Klucz InChI
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3