Merck
528498
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
136-140 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCOc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-etoksybenzoesowy jest związkiem ksenobiotycznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katsushi Amano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(9), 5874-5883 (2005-04-23)
Emerging evidence has suggested environmental factors as causative agents in the pathogenesis of primary biliary cirrhosis (PBC). We have hypothesized that in PBC the lipoyl domain of the immunodominant E2 component of pyruvate dehydrogenase (PDC-E2) is replaced by a chemical