Kluczowe dokumenty
147494
2-Ethoxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
O-Ethylsalicylic acid
Wybierz wielkość
260,40 zł
Cena katalogowa372,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
260,40 zł
Cena katalogowa372,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
mp
19.3-19.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 5%, clear, colorless to yellow
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCOc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
209.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?