Merck
528102
Sigma-Aldrich
6-Chloronicotinoyl chloride
97%
Wybierz wielkość
25 G
397,50 zł
397,50 zł
Cena katalogowa795,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
397,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
397,50 zł
Cena katalogowa795,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
48-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H
Klucz InChI
FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 6-chloronikotynylu ulega reakcji estryfikacji z glikolem dietylenowym i glikolem pentaetylenowym.[1]
Zastosowanie
Chlorek 6-chloronikotynylu może być stosowany do syntezy:
  • [3H]imidaklopryd (kandydat na radioligand)[2]
  • [3H]acetamipryd[3]
  • N,N′-(1,4-fenyleno)bis(6-(4-aminofenoksy)nikotynamid)[4]
  • 3-acetylo-6-chloropirydyna[5]
  • 1,3-dipropylo-8(6-chloro-3-pirydylo)ksantyna[6]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P J Scammells et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(17), 2704-2712 (1994-08-19)
This report describes the synthesis of 29 xanthines containing a chemoreactive chloroaryl, beta-chloroethylamino, alpha,beta-unsaturated carbonyl, bromoacetyl, 3-(fluorosulfonyl)benzoyl, or 4-(fluorosulfonyl)benzoyl group as part of an exocyclic 1-, 3-, or 8-substituent. The xanthines inhibited the binding of [3H]-8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine ([3H]CPX) to the A1
Preparation of thermally stable, low dielectric constant, pyridine-based polyimide and related nanofoams.
Aram E and Mehdipour-Ataei S.
Journal of Applied Polymer Science, 128(6), 4387-4394 (2013)
[3H] imidacloprid: Synthesis of a candidate radioligand for the nicotinic acetylcholine receptor.
Latli B and Casida JE.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 31(8), 609-613 (1992)
[6-chloro-3-pyridylmethyl-3H] neonicotinoids as high-affinity radioligands for the nicotinic acetylcholine receptor: Preparation using NaB3H4 and LiB3H4.
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 38(11)971-978, 971-978 (1996)
Nicotinic acid crown ethers. Synthesis and structural characterization of polyethereal macrocyclic lactones from 6-chloronicotinic acid.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(26), 5423-5425 (1980)