Merck
103241
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-1-naphthaldehyde
99%
Wybierz wielkość
10 G
573,00 zł
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
573,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
bp
212 °C/40 mmHg (lit.)
mp
35-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-8H,1H3
Klucz InChI
MVXMNHYVCLMLDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-metoksy-1-naftaldehyd został użyty we fluorometrycznym teście enzymatycznym do oznaczania aktywności izoenzymów dehydrogenazy alkoholowej klasy I i II w ludzkiej trzustce[1] i w ludzkich homogenatach wątroby[2].
Działania biochem./fizjol.
4-metoksy-1-naftaldehyd jest fluorogenicznym substratem dla ludzkiej dehydrogenazy alkoholowej (ADH)[3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Chrostek et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 38(5), 409-412 (2000-08-22)
We have measured the activity of class I and II alcohol dehydrogenase isoenzymes in the sera of patients with liver tumours, using class-specific fluorogenic naphthaldehydes as substrates. The activity of the tested isoenzymes was unchanged in primary tumours and significantly
Jayaraman Jayabharathi et al.
Journal of fluorescence, 26(1), 307-316 (2015-11-21)
Efficient hole transport materials based on novel fused methoxynaphthyl phenanthrimidazole core structure were synthesised and characterized. Their device performances in phosphorescent organic light emitting diodes were investigated. The high thermal stability in combination with the reversible oxidation process made promising
Lech Chrostek et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 17(3), 93-96 (2003-04-16)
Alcohol dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase (ALDH), which are most abundant in the liver, are the main enzymes involved in ethanol metabolism in humans. Gender-related differences in total liver ADH and ALDH activity among different animal species have been observed
J Wierzchowski et al.
Analytical chemistry, 64(2), 181-186 (1992-01-15)
Both class I and class II alcohol dehydrogenase (ADH) activities are present in human serum. The contribution of each class can be measured using two class-specific, fluorogenic substrates, 4-methoxy-1-naphthaldehyde and 6-methoxy-2-naphthaldehyde. The former is highly selective for class I isozymes
J Wierzchowski et al.
Analytical biochemistry, 178(1), 57-62 (1989-04-01)
Two new fluorogenic substrates for human alcohol dehydrogenase (ADH), 4-methoxy-1-naphthaldehyde (IA) and 6-methoxy-2-napthaldehyde (IIA), are described. The 2-naphthaldehyde derivative fluoresces in aqueous media with a quantum yield of 0.22 with an emission maximum at 450 nm, but the 1-naphthaldehyde shows