Merck
527246
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
103-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(tert-butoksykarbonylo)-4-bromoanilina jest N-(tert-butoksykarbonylo)[N-BOC] zabezpieczoną 4-bromoaniliną. Ze względu na obecność zabezpieczenia BOC służy jako idealny substrat do reakcji sprzęgania Suzuki. Daje biaryle w reakcji z pirydyną[1] lub 3-benzaldehydem[2] kwasami boronowymi.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coutts IGC, et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5563-5563 (1997)
M Lamothe et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(22), 3542-3550 (1997-11-14)
The synthesis and binding affinity at cloned h5-HT1D, h5-HT1D, and h5-HT1A receptors of 3-[3-(N,N-dimethylamino)propyl]-4-hydroxy- N-[4-(pyridin-4-yl)phenyl]benzamide (2, GR-55562) and four O-methylated analogs are described. The functional activity of these compounds was determined at the h5-HT1B receptor using a [35S]GTP gamma S