526126
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
99%
Synonim(y):
1-(Chloromethyl)-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzenemethanol, 4-Chloromethylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethylbenzyl chloride, [4-(Chloromethyl)phenyl]methanol, p-(Chloromethyl)benzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
58-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
Klucz InChI
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges