Przejdź do
F7407
4-Fluorobenzyl alcohol
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-292-0
Beilstein/REAXYS Number:
1446930
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI key
GEZMEIHVFSWOCA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
714615659339642088
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
functional group
fluoro, hydroxyl
functional group
bromo, fluoro, hydroxyl
functional group
hydroxyl, iodo
functional group
fluoro, hydroxyl
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)