Merck
390836
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyrrole
97%
Synonim(y):
2,4-Dimethyl-1-pyrrole, 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3H-pyrrole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
Klucz InChI
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dimethylpyrrole is a substituted pyrrole. Its synthesis by using ethyl acetoacetate as starting material has been reported. Its basicity has been evaluated from UV spectral data. Its photodecomposition on irradiation has been reported to afford H2, CH4, C2H6 and polymeric products.
Zastosowanie
2,4-Dimethylpyrrole may be used in the synthesis of the following:
  • 2,5-bis(2′,4′-dimethyl-5′-pyrryl)p-benzoquinone
  • boron dipyrromethene (BODIPY) dyes
  • 2,4-dimethyl-6-methoxyprodigiosene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photolysis of 2, 5-and 2, 4-dimethylpyrrole vapors at room temperature.
Wu EC and Heicklen J.
Canadian Journal of Chemistry, 50(11), 1678-1689 (1972)
Thermal decomposition and ring expansion in 2, 4-dimethylpyrrole. Single pulse shock tube and modeling studies.
Lifshitz A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(24), 4851-4861 (2003)
The structure of pyrrole salts and the basic strengths of some simple pyrroles.
Bullock, E.
Canadian Journal of Chemistry, 36(12), 1686-1690 (1958)
The synthesis of Knorr's pyrrole by inverse addition.
Cooney JV, et al.
Organic preparations and procedures international, 15(4), 292-295 (1983)
Kepeng Lei et al.
Talanta, 170, 314-321 (2017-05-16)
The sensitive and selective fluorescence probe for hydroxyl radical analysis is of significance because hydroxyl radical plays key roles in many physiological and pathological processes. In this work, a novel organic fluorescence molecular probe OHP for hydroxyl radical is synthesized