Merck
144061
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzonitrile
99%
Synonim(y):
α-Bromo-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl bromide
Wybierz wielkość
1 G
158,00 zł
10 G
586,00 zł
50 G
1617,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
158,00 zł
10 G
586,00 zł
50 G
1617,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
Beilstein:
636717
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
115-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Bromomethyl)benzonitrile reacts with 2H-tetrazole in the presence of KOH to yield 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile[1].
Zastosowanie
4-(Bromomethyl)benzonitrile may be used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile[2].
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hazel Fenton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3805-3815 (2010-04-08)
Two ligands L(1) and L(2) have been prepared which contain a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile (in L(1), a benzonitrile; in L(2), a naphthonitrile). These ligands react with Ag(I) salts to give a range of infinite coordination
Zheng Xing et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o445-o445 (2008-01-01)
The title compound, C(9)H(7)N(5), was synthesized by reaction of 4-(bromomethyl)benzonitrile and 2H-tetrazole in the presence of KOH. The relative orientation of the planar tetra-zole ring and the methyl-benzonitrile moiety is (-)-anti-clinal. The crystal packing is dominated by van der Waals