Merck
52490
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,6-dihydroksy-2,4-heksadien, 2,4-heksadienodiol, Glikol diacetylenowy
Wybierz wielkość
1 G
148,50 zł
5 G
991,00 zł
148,50 zł
Cena katalogowa297,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
148,50 zł
5 G
991,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C≡CC≡CCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
773791
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
148,50 zł
Cena katalogowa297,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (GC)
mp
113-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC#CC#CCO
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,5-6H2
Klucz InChI
JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-heksadijeno-1,6-diol można otrzymać z alkoholu propargilowego.[1] 2,4-heksadijeno-1,6-diol łatwo ulega polimeryzacji po podgrzaniu w próżni lub atmosferze gazu obojętnego.[2]
Zastosowanie
2,4-heksadijeno-1,6-diol może być stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie tiarubryny A (antybiotyku).[3] Może być również stosowany do syntezy soli disodowej 1,6-disiarczanu 2,4-heksadienu (HDDS).[4]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Solid-state thermal polymerization of 2, 4-hexadiyne-1, 6-diol.
Bloor D and Stevens GC.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 15(4), 703-714 (1977)
Chemistry of 1, 2-dithiins. Synthesis of the potent antibiotic thiarubrine A.
Koreeda M and Yang W.
Journal of the American Chemical Society, 116(23), 10793-10794 (1994)
Notes-use of amines in the glaser coupling reaction.
Cameron M and Bennett G.
The Journal of Organic Chemistry, 22(5), 557-558 (1957)
Self-assembled alternating multilayers built-up from diacetylene bolaamphiphiles and poly (allylamine hydrochloride): polymerization properties, structure, and morphology.
Saremi F, et al.
Langmuir, 11(4), 1068-1071 (1995)
The low-temperature polarized optical absorption of a crystalline diacetylene: 2, 4-hexadiyne-1, 6-diol.
Kawaoka, K.
Chemical Physics Letters, 37(3), 561-565 (1976)