Przejdź do
76492
10,12-Pentacosadiynoic acid
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
PCDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
913,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4189973
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
crystals
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
crystals
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C25H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27/h2-12,17-24H2,1H3,(H,26,27)
InChI key
ZPUDRBWHCWYMQS-UHFFFAOYSA-N
Application
10,12-Pentacosadiynoic acid (PCDA) is an amphiphilic diacetylene that can be used:
  • In combination with a semifluorinated tetracosane ((CF3(CF2)7(CH2)15CH3) to synthesize mixed monolayer by photopolymerization.
  • For the conversion of hydrophobic upconverting nanoparticles (UCNPs) to hydrophilic.
  • To synthesize a polymer by combining with pyridine-2-aldoxime for colorimetric detection of malathion.
  • To synthesize a thermochromic sensor constituting polymer fibres with monomeric unit of two PCDA linked by a p-phenylene group (bis-PCDA-Ph).
  • As an inert coating material upon self-assembly and photopolymerization to modify the surface of Fe3O4 nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91445SML4295
TAC ≥98% (HPLC)
SML4295
TAC
description
≥97% (HPLC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?