Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 149,00 zł 126,65 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł 230,35 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
Informacje o tej pozycji
126,65 zł
Cena katalogowa149,00 złZaoszczędź 15%vapor pressure
2.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
InChI key
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of (R)-2-propyloctanoic acid, a therapeutic agent for Alzheimer′s disease.
- Synthesis of a variety of N-n-octyl-D-gluconamide based organogels.
- Building 2-heptylbenzo[d]thiazole moiety to synthesize conjugated copolymer with fluorine, as cathode interlayer in inverted polymer solar cells (PSCs).
- Octanoyl chloride is one of the essential precursors in the total synthesis of (−)-mandelalide L, a marine macrolide that display significant cytotoxicity against human cancer cell lines.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 99 atom % 13C, 95% (CP) |
| assay 99% | assay 95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 0.953 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 195 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index - |
| functional group acyl chloride | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?