Merck
745731
Sigma-Aldrich
Dipropargylamine
97%
Synonim(y):
4-Azahepta-1,6-diyne, N-(2-Propyn-1-yl)-2-propyn-1-amine, N-(2-Propynyl)-2-propyn-1-amine, N,N-Di(prop-2-ynylo)amina, Di-2-propyloamina, NSC 80652
Wybierz wielkość
1 G
306,00 zł
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
306,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477
gęstość
0.900 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C#CCNCC#C
InChI
1S/C6H7N/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2,7H,5-6H2
Klucz InChI
RGSODMOUXWISAG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
115.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kristen Bennett et al.
Applied and environmental microbiology, 82(8), 2270-2279 (2016-01-31)
Nitrosomonas europaea is an aerobic nitrifying bacterium that oxidizes ammonia (NH3) to nitrite (NO2 (-)) through the sequential activities of ammonia monooxygenase (AMO) and hydroxylamine dehydrogenase (HAO). Many alkynes are mechanism-based inactivators of AMO, and here we describe an activity-based