Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2C≡CCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-474-8
Beilstein/REAXYS Number:
635740
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChI key
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.505 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form crystals | form crystals | form crystals |
| density 1.258 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 165-168 °C (lit.) | bp 205 °C (lit.) | bp 238 °C (lit.) | bp 255-256 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?