Merck
524867
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-methylindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
94%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.642 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
gęstość
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
7-bromo-2-metyloindol (7-bromo-2-metylo-1H-indol) jest pochodną indolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)