Merck
143065
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyne
97%
Synonim(y):
1-Dimethylamino-2-propyne, N,N-Dimethyl-2-propynylamine, N,N-Dimethylpropargylamine
Wybierz wielkość
5 G
225,00 zł
25 G
466,50 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
225,00 zł
25 G
466,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
Beilstein:
1071222
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
79-83 °C (lit.)
gęstość
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3
Klucz InChI
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Dimethylamino-1-propyne is a precursor for synthesis of mixed cuprate reagents[1].
Zastosowanie
3-Dimethylamino-1-propyne was used in the synthesis of core shell systems based on noble metal nanoparticles coated by copolymers (polyacetylenes)[2].
Działania biochem./fizjol.
3-Dimethylamino-1-propyne inactivates mitochondrial monoamine oxidase from bovine liver[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
3-(Dimethylamino)-1-propyne: convenient precursor for a versatile mixed cuprate reagent.
Ledlie DB and Miller G.
The Journal of Organic Chemistry, 44(6), 1006-1007 (1979)
A L Maycock et al.
Biochemistry, 15(1), 114-125 (1976-01-13)
3-Dimethylamino-1-propyne irreversibly inactivates mitochondrial monoamine oxidase from bovine liver. The inactivation results in the loss of absorption in the 450-500-nm region of the flavine spectrum and a concomitant increase in absorbance at 410 nm. For the enzyme-bound adduct epsilon410 =
Ilaria Fratoddi et al.
Nanoscale research letters, 6(1), 98-98 (2011-06-30)
Noble metal nanoparticles of different sizes and shapes combined with conjugated functional polymers give rise to advanced core shell hybrids with interesting physical characteristics and potential applications in sensors or cancer therapy. In this paper, a versatile and facile synthesis
John R Hoffman et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(17), 19944-19954 (2020-04-08)
Charged functional groups are often incorporated onto the surface of nanofiltration (NF) membranes to facilitate the selective rejection of multivalent ions over monovalent ions. However, since fouling-resistant surfaces tend to be electrically neutral, the incorporation of charged functionality exacerbates membrane
Francesca Nunzi et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(15), 7682-7687 (2006-04-14)
The reaction of the bifunctional organic molecule 1-(dimethylamino)-2-propyne (DMAP) on the Si(100) surface has been investigated by density functional calculations employing a two-dimer cluster model. We found that, once in the physisorbed dative bonded well (-20.0 kcal mol(-1)), DMAP can