Merck
524557
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
200-400 mesh, extent of labeling: 0.45-0.70 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
JandaJel
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.45-0.70 mmol/g Cl loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
Powiązane kategorie
Informacje prawne
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3