Merck
523526
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
85-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
STVBVTWXWZMRPZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 2,3-dichlorobenzylowy jest również określany jako (2,3-dichlorofenylo)metanol (nazwa IUPAC). Ma łagodne działanie antyseptyczne.[1][2]
Zastosowanie
Alkohol 2,3-dichlorobenzylowy może być stosowany do otrzymywania metylo [2,3-dichlorobenzylo-4,7,8-tri-O-acetylo-9-azido-3,5,9-trideoksy-5-(2-nitrofenylosulfonamido)-D-glicero-α-D-galakto-2-nonulopiranozyd]onian i [2,3-dichlorobenzylo-5-acetamido-4,7,8-tri-O-acetylo-3,5,9-trideoksy-9-(4-fenylobenzamido)-D-glicero-α-D-galakto-2-nonulopiranozyd]onian metylu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Ostergaard
Acta odontologica Scandinavica, 52(6), 335-345 (1994-12-01)
Evaluation of antimicrobial agents is based on in vivo and in vitro studies. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of sodium benzoate and dichlorobenzyl alcohol to 115 strains of plaque microorganisms were determined by a broth-dilution method. Sodium benzoate did not
Stefanie Mesch et al.
ChemMedChem, 7(1), 134-143 (2011-10-13)
Siglec-2, also known as CD22, is involved in the regulation and survival of B-cells and has been successfully targeted in cell depletion therapies with antibody-based approaches. Sialic acid derivatives, already known to bind with high affinity to myelin-associated glycoprotein (MAG
John S Oxford et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 16(2), 129-134 (2005-05-14)
A potent virucidal mixture containing amyl metacresol and dichlorobenzyl alcohol at low pH inactivated enveloped respiratory viruses influenza A, respiratory synctial virus (RSV) and severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) but not viruses with icosahedral symmetry, such as adenoviruses or