Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
456,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
250-255 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
ClCc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI key
GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 97% | description 96% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay 96% |
| solubility methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 250-255 °C (lit.) | bp 135-140 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.202 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| functional group chloro | functional group bromo | functional group hydroxyl, nitro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?