Przejdź do
691992
2-Nitrophenethyl bromide
97%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)-2-nitrobenzene, 2-(2-Bromoethyl)nitrobenzene, 2-(o-Nitrophenyl)ethyl bromide, o-Nitrophenethyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
465,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
465,80 zł
Cena katalogowa548,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
bp
127-130 °C/1 mmHg
mp
34-38 °C
functional group
bromo, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
InChI key
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)