Merck
123889
Sigma-Aldrich
α,α′-Dichloro-o-xylene
98%
Synonim(y):
1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.06
Beilstein:
2043675
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
tw
239-241 °C (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α,α′-Dichloro-o-xylene reacts with elemental tellurium and NaI in 2-methoxyethanol to form 1,1-diiodo-3,4-benzo-1-telluracyclopentane.
Zastosowanie
α,α′−Dichloro-o-xylene was used in solid-phase synthesis of large combinatorial variations of fundamental peptide unit.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The synthesis and characterization of α-and β-1, 1-diiodo-3, 4-benzo-1-telluracyclopentane, C8 H8Tel2.
Ziolo RF and Gunther WHH.
Journal of Organometallic Chemistry, 146(3), 245-251 (1978)
William L Scott et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(7), 4961-4983 (2010-07-27)
Amino acids are Nature's combinatorial building blocks. When substituted on both the amino and carboxyl sides they become the basic scaffold present in all peptides and proteins. We report a solid-phase synthetic route to large combinatorial variations of this fundamental